Tisk…
4-Hexylbenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14168.03 A14168.06
A14168.03EA 1710 CZK
A14168.03 A14168.06
4-Hexylbenzoic acid ≥99%
4-Hexylbenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 21643-38-9 Molecular Formula: C13H18O2 Formula Weight: 206.29 Melting Point: (C-N) 97-99° Beilstein Reference: 2046454
Vzorec: C₁₃H₁₈O₂
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013997
CAS číslo: 21643-38-9
EINECS: 244-490-6