Tisk…
4-Ethylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
191280-25G 191280-5G
SIAL191280-25GEA 2380 CZK
SIAL191280-25G SIAL191280-5G
4-Ethylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Ethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MDL Number: MFCD00002570
CAS číslo: 619-64-7