Tisk…
4-Isopropylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
268402-25G 268402-5G
SIAL268402-25GEA 7890 CZK
SIAL268402-25G SIAL268402-5G
4-Isopropylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Isopropylbenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 272 °C (1013 hPa)
Bod tání: 115…117 °C
Hustota: 1,162 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002564
CAS číslo: 536-66-3
EINECS: 208-642-5
Merck Index: 12,02684