Tisk…
m-Toluic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Methylbenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
T36609-100G T36609-500G T36609-5G
SIALT36609-100GEA 791 CZK
SIALT36609-100G SIALT36609-500G SIALT36609-5G
m-Toluic acid, Sigma-Aldrich®
m-Toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136.15
Bod varu: 263
Bod tání: 108…111 °C
Hustota: 1.054 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002523
CAS číslo: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673