Tisk…

o-Toluic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 2-Methylbenzoic acid

T36404-100G T36404-500G
SIALT36404-100GEA 741 CZK
SIALT36404-100G SIALT36404-500G
o-Toluic acid, Sigma-Aldrich®
o-Toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 101…104 °C
Hustota: 1,2555 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002477
CAS číslo: 118-90-1
EINECS: 204-284-9
Merck Index: 12,09673

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR