Tisk…
4-Toluoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
106631-100G 106631-500G 106631-5G
SIAL106631-100GEA 1920 CZK
SIAL106631-100G SIAL106631-500G SIAL106631-5G
4-Toluoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO
Bod varu: 225 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000696
CAS číslo: 874-60-2
EINECS: 212-864-8
UN: 3265
ADR: 8,II