Tisk…
4-Toluoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
147980050 147982500 147980010
ACRO147980050EA 1090 CZK
ACRO147980050 ACRO147982500 ACRO147980010
4-Toluoyl chloride 98%
4-Toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO
Bod varu: 225…227 °C (760 mmHg)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000696
CAS číslo: 874-60-2
EINECS: 212-864-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %