Tisk…
4-Hexylbenzoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15659.06 A15659.14 A15659.22
A15659.06EA 2160 CZK
A15659.06 A15659.14 A15659.22
4-Hexylbenzoyl chloride ≥98%
4-Hexylbenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 50606-95-6 Molecular Formula: C13H17ClO Formula Weight: 224.73 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5256 Boiling Point: 176-177°/22mm Beilstein Reference: 2208938 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000701
Vzorec: C₁₃H₁₇ClO
Bod varu: 176…177 °C (22 mmHg)
Hustota: 1,029
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000701
CAS číslo: 50606-95-6
EINECS: 256-647-6
UN: 3265
ADR: 8,II