4-Decylbenzoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17234.06
A17234.14
A17234.06EA
5430
CZK
A17234.06
A17234.14
4-Decylbenzoyl chloride ≥98%
4-Decylbenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 54256-43-8
Molecular Formula: C17H25ClO
Formula Weight: 280.84
Flash Point:
Vzorec:
C₁₇H₂₅ClO Bod varu: 171…173 °C (2 mmHg) Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041724 CAS číslo: 54256-43-8 EINECS: 259-046-7 UN: 3265 ADR: 8,II |