Tisk…
4-tert-Butylbenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-tert-Butylbenzoylchloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
157120-100G 157120-25G
SIAL157120-100GEA 5410 CZK
SIAL157120-100G SIAL157120-25G
4-tert-Butylbenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₁₃ClO
Bod varu: 135 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0864 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000695
CAS číslo: 1710-98-1
EINECS: 216-973-1
UN: 3265
ADR: 8,II