4-tert-Butylbenzoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-tert-Butylbenzoylchloride
A14373.14
A14373.22
A14373.36
A14373.14EA
1570
CZK
A14373.14
A14373.22
A14373.36
4-tert-Butylbenzoyl chloride ≥98%
4-tert-Butylbenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 1710-98-1
Molecular Formula: C11H13ClO
Formula Weight: 196.68
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5351
Boiling Point: 125-126°/10mm
Beilstein Reference: 775793
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000695
Vzorec:
C₁₁H₁₃ClO Bod varu: 125…126 °C (10 mmHg) Hustota: 1,080 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000695 CAS číslo: 1710-98-1 EINECS: 216-973-1 UN: 3265 ADR: 8,II |