Tisk…
4-tert-Butylbenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-tert-Butylbenzoylchloride
169100050 169100250 169101000
ACRO169100050EA 879 CZK
ACRO169100050 ACRO169100250 ACRO169101000
4-tert-Butylbenzoyl chloride 98%
4-tert-Butylbenzoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₁₃ClO
Bod varu: 135 °C (20 mmHg)
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000695
CAS číslo: 1710-98-1
EINECS: 216-973-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5354 to 1.5374 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %