Tisk…
3-Toluoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Methylbenzoyl chloride, m-Methylbenzoyl chloride, m-Toluoyl chloride, 3-Methylbenzene-1-carbonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
122254-100G 122254-5G
SIAL122254-100GEA 2040 CZK
SIAL122254-100G SIAL122254-5G
3-Toluoyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO
Bod varu: 220 °C (1013 hPa)
Bod tání: –23 °C
Hustota: 1,172 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000681
CAS číslo: 1711-06-4
EINECS: 216-976-8
UN: 3265
ADR: 8,II