Tisk…
2-Toluoyl chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
153370050 153371000 153375000
ACRO153370050EA 956 CZK
ACRO153370050 ACRO153371000 ACRO153375000
2-Toluoyl chloride 99%
2-Toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO
Bod varu: 88…90 °C (12 mmHg)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 1,18 g/cm³
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000668
CAS číslo: 933-88-0
EINECS: 213-273-8
UN: 1760
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %