Tisk…
2',5'-Dihydroxyacetophenone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,5-Dihydroxyacetophenone
114810050 114810250
ACRO114810050EA 1030 CZK
ACRO114810050 ACRO114810250
2',5'-Dihydroxyacetophenone 97%
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 203…208 °C
MDL Number: MFCD00002343
CAS číslo: 490-78-8
EINECS: 207-716-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 208 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution passes test