Tisk…
3',5'-Dihydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
224596-10G 224596-50G
SIAL224596-10GEA 0 CZK
SIAL224596-10G SIAL224596-50G
3',5'-Dihydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 148 °C
MDL Number: MFCD00002290
CAS číslo: 51863-60-6
EINECS: 257-480-1