Tisk…
3',5'-Dihydroxyacetophenone 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
B25567.09 B25567.18
B25567.09EA 3880 CZK
B25567.09 B25567.18
3',5'-Dihydroxyacetophenone 96%
3',5'-Dihydroxyacetophenone
Purity: 96% CAS No.: 51863-60-6 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 142-149° Beilstein Reference: 1936502
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 142…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002290
CAS číslo: 51863-60-6
EINECS: 257-480-1