Tisk…
2',4'-Dihydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2,4-Dihydroxyacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
D107409-100G D107409-500G
SIALD107409-100GEA 2980 CZK
SIALD107409-100G SIALD107409-500G
2',4'-Dihydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 336 °C (1013 hPa)
Bod tání: 142…143 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (141 °C)
MDL Number: MFCD00002279
CAS číslo: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Index: 12,08308