2',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12066.18
A12066.30
A12066.18EA
1360
CZK
A12066.18
A12066.30
2',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 89-84-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 142-146°
Beilstein Reference: 1282505
Merck Reference: 14,8140
MDL No.: MFCD00002279
Vzorec:
C₈H₈O₃ Bod varu: 336 °C (1013 hPa) Bod tání: 142…146 °C Hustota: 1,18 g/cm³ (141 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002279 CAS číslo: 89-84-9 EINECS: 201-945-3 Merck Index: 14,8140 |