Tisk…
2',4'-Dihydroxyacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
114800050 114801000 114805000
ACRO114800050EA 912 CZK
ACRO114800050 ACRO114801000 ACRO114805000
2',4'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 336 °C (1013 hPa)
Bod tání: 143…147 °C
Hustota: 1,18 g/cm³
MDL Number: MFCD00002279
CAS číslo: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Index: 12,08308
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥97.5 %