2',4'-Dihydroxypropiophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23414.14
B23414.22
B23414.14EA
2140
CZK
B23414.14
B23414.22
2',4'-Dihydroxypropiophenone ≥99%
2',4'-Dihydroxypropiophenone
Purity: 99%
CAS No.: 5792-36-9
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 98-101°
Beilstein Reference: 1238635
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod varu: 343 °C (1013 hPa) Bod tání: 98…101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002280 CAS číslo: 5792-36-9 EINECS: 227-329-4 |