Tisk…
2',6'-Dihydroxyacetophenone, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
37468-1G-F 37468-5G-F
37468-1G-FEA 2610 CZK
37468-1G-F 37468-5G-F
2',6'-Dihydroxyacetophenone, Supelco®
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 155…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002270
CAS číslo: 699-83-2
EINECS: 211-833-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4864f7751b50583e6e46befc9a79d37634eac2&vid=5016762f7e9489497db69cf30813594995ebb30c&prid=web&clid=SAPDAM