Tisk…
2',6'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14627.06 A14627.14 A14627.22
A14627.06EA 1090 CZK
A14627.06 A14627.14 A14627.22
2',6'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 699-83-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 1366061
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 156…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002270
CAS číslo: 699-83-2
EINECS: 211-833-6