Tisk…
2',6'-Dihydroxyacetophenone 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
114820100 114820500
ACRO114820100EA 2140 CZK
ACRO114820100 ACRO114820500
2',6'-Dihydroxyacetophenone 99%
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 156…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002270
CAS číslo: 699-83-2
EINECS: 211-833-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test