3',4'-Dihydroxypropiophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13444.03
A13444.06
A13444.03EA
1300
CZK
A13444.03
A13444.06
3',4'-Dihydroxypropiophenone ≥98%
3',4'-Dihydroxypropiophenone
Purity: 98%
CAS No.: 7451-98-1
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 145-146°
MDL No.: MFCD00016440
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod tání: 145…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016440 CAS číslo: 7451-98-1 |