4'-Hydroxypropiophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15314.22
A15314.36
A15314.22EA
1200
CZK
A15314.22
A15314.36
4'-Hydroxypropiophenone ≥99%
4'-Hydroxypropiophenone
Purity: 99%
CAS No.: 70-70-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 148-151°
Beilstein Reference: 907511
Merck Reference: 14,7044
MDL No.: MFCD00002361
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Bod varu: 140…145 °C (0,5 mmHg) Bod tání: 148…151 °C Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 180 °C (356 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002361 CAS číslo: 70-70-2 EINECS: 200-743-2 Merck Index: 14,7044 |