4'-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
278564-100G
278564-500G
278564-5G
SIAL278564-100GEA
2560
CZK
SIAL278564-100G
SIAL278564-500G
SIAL278564-5G
4'-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxyacetophenone
Vzorec:
C₈H₈O₂ Bod varu: 313 °C (1013 hPa) Bod tání: 105…108 °C Hustota: 1,139 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002359 CAS číslo: 99-93-4 EINECS: 202-802-8 |