Tisk…
4'-Hydroxyacetophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04311.0100 8.04311.0250
8.04311.0100EA 1520 CZK
8.04311.0100 8.04311.0250
4'-Hydroxyacetophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: 105…108 °C
Hustota: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002359
CAS číslo: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 9.9 g/l (22 °C)
Melting Point 105 - 108 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Flash Point 166 °C
Synonyms 4-Acetylphenol
Hill Formula C8H8O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COCH3