Tisk…
4'-Hydroxyacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
150400050 150401000 150405000
ACRO150400050EA 1020 CZK
ACRO150400050 ACRO150401000 ACRO150405000
4'-Hydroxyacetophenone 98%
4'-Hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 147…148 °C (3 mmHg)
Bod tání: 107…111 °C
Hustota: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002359
CAS číslo: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %