Tisk…
3'-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H18801-100G H18801-25G
SIALH18801-100GEA 2350 CZK
SIALH18801-100G SIALH18801-25G
3'-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86…88 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002298
CAS číslo: 121-71-1
EINECS: 204-494-0