Tisk…
3'-Hydroxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12547.22 A12547.36
A12547.22EA 1580 CZK
A12547.22 A12547.36
3'-Hydroxyacetophenone ≥98%
3'-Hydroxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 121-71-1 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Melting Point: 93-97° Boiling Point: 296° MDL No.: MFCD00002298
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 296 °C
Bod tání: 93…97 °C
Hustota: 1,1
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002298
CAS číslo: 121-71-1
EINECS: 204-494-0