Tisk…
3'-Hydroxyacetophenone 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
411910050 411911000
ACRO411910050EA 695 CZK
ACRO411910050 ACRO411911000
3'-Hydroxyacetophenone 99+%
3'-Hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 94…97 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002298
CAS číslo: 121-71-1
EINECS: 204-494-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %