Tisk…
2'-Hydroxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: o-Hydroxyacetophenone, 2-Acetophenol, 2-Hydroxyphenyl Methyl Ketone, 1-(2-Hydroxyphenyl)ethan-1-one, o-Acetylphenol, 1-(2-Hydroxyphenyl)-1-oxoethane, 1-Ethanoyl-2-hydroxybenzol, 2-Acetylphenol
A12550.22 A12550.36
A12550.22EA 1100 CZK
A12550.22 A12550.36
2'-Hydroxyacetophenone ≥98%
2'-Hydroxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 118-93-4 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.5584 Melting Point: 3-6° Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 386123 MDL No.: MFCD00002219
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 218 °C
Bod tání: 3…6 °C
Hustota: 1,130
Bod vzplanutí: 106 °C (222 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002219
CAS číslo: 118-93-4
EINECS: 204-288-0