Tisk…
2'-Hydroxyacetophenone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
120931000 120935000
ACRO120931000EA 1100 CZK
ACRO120931000 ACRO120935000
2'-Hydroxyacetophenone 99%
2'-Hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 92…93 °C (12 mmHg)
Bod tání: 4…6 °C
Hustota: 1,131 g/cm³
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002219
CAS číslo: 118-93-4
EINECS: 204-288-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %