Tisk…
4-Hydroxybenzylacetone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
178519-250G 178519-50G
SIAL178519-250GEA 8820 CZK
SIAL178519-250G SIAL178519-50G
4-Hydroxybenzylacetone, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzylacetone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 292 °C (1013 hPa)
Bod tání: 83…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002394
CAS číslo: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4