Tisk…
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
115340250 115341000 115340050
ACRO115340250EA 1780 CZK
ACRO115340250 ACRO115341000 ACRO115340050
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99%
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Bod varu: 155…158 °C (11 mmHg)
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 1,13 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008728
CAS číslo: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5421 to 1.5441 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %