Tisk…
3',5'-Dimethoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
161721-1G 161721-5G
SIAL161721-1GEA 3370 CZK
SIAL161721-1G SIAL161721-5G
3',5'-Dimethoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Bod varu: 290 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40…41 °C
MDL Number: MFCD00008739
CAS číslo: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3