2',4'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one
A15982.14
A15982.22
A15982.14EA
2260
CZK
A15982.14
A15982.22
2',4'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
2',4'-Dimethoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 829-20-9
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Bod varu: 287…289 °C Bod tání: 39…41 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008727 CAS číslo: 829-20-9 EINECS: 212-587-2 |