Tisk…
2',6'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone
A16733.06 A16733.14
A16733.06EA 1790 CZK
A16733.06 A16733.14
2',6'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
2',6'-Dimethoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 2040-04-2 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 68-71° Boiling Point: 135-136°/2mm MDL No.: MFCD00008729
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Bod varu: 135…136 °C (2 mmHg)
Bod tání: 68…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008729
CAS číslo: 2040-04-2
EINECS: 218-034-1