Tisk…
3',4'-Dimethoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 3,4-Dimethoxyacetophenone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
156639-100G 156639-25G
SIAL156639-100GEA 3280 CZK
SIAL156639-100G SIAL156639-25G
3',4'-Dimethoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3',4'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2
Bod varu: 286
Bod tání: 48…49 °C
MDL Number: MFCD00008737
CAS číslo: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0