3',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 3,4-Dimethoxyacetophenone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone
168850250
168851000
168855000
ACRO168850250EA
1230
CZK
ACRO168850250
ACRO168851000
ACRO168855000
3',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
3',4'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 Bod varu: 286…288 °C (760 mmHg) Bod tání: 48…52 °C Bod vzplanutí: >112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008737 CAS číslo: 1131-62-0 EINECS: 214-468-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥97.5 % |