Tisk…

ω,ω-Diethoxyacetophenone 96%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 2,2-Diethoxyacetophenone, 2,2-Diethoxy-1-phenylethan-1-one

210620050 210621000
ACRO210620050EA 736 CZK
ACRO210620050 ACRO210621000
ω,ω-Diethoxyacetophenone 96%
ω,ω-Diethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208.26
Bod varu: 131…134 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.03 g/cm³
Bod vzplanutí: 128 °C
MDL Number: MFCD00009659
CAS číslo: 6175-45-7
EINECS: 228-220-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR