Tisk…
4-Methoxyphenylacetone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
199176-10G 199176-50G
SIAL199176-10GEA 1250 CZK
SIAL199176-10G SIAL199176-50G
4-Methoxyphenylacetone, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenylacetone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008773
CAS číslo: 122-84-9
EINECS: 204-578-7