Tisk…

4'-Methoxypropiophenone ≥99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

A14619.14 A14619.22 A14619.36
A14619.14EA 1710 CZK
A14619.14 A14619.22 A14619.36
4'-Methoxypropiophenone ≥99%
4'-Methoxypropiophenone

Purity: 99% CAS No.: 121-97-1 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.5465 Melting Point: 27-29° Boiling Point: 273-275° Beilstein Reference: 907733 MDL No.: MFCD00009310

Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Bod varu: 273…275 °C
Bod tání: 27…29 °C
Hustota: 1,070
Bod vzplanutí: 62 °C (143 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009310
CAS číslo: 121-97-1
EINECS: 204-512-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR