Tisk…
4'-Methoxypropiophenone 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
126090250 126091000 126090050
ACRO126090250EA 1840 CZK
ACRO126090250 ACRO126091000 ACRO126090050
4'-Methoxypropiophenone 99%
4'-Methoxypropiophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Bod varu: 273…275 °C (760 mmHg)
Bod tání: 27…29 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Bod vzplanutí: 61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009310
CAS číslo: 121-97-1
EINECS: 204-512-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5455 to 1.5475 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Boron (B) ≤0.02 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Peroxides ≤5 ppm