4'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Acetanisole, 4-Methoxyacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W200506-1KG-K
W200506-25KG-K
W200506-5KG-K
SIALW200506-1KG-KEA
3880
CZK
SIALW200506-1KG-K
SIALW200506-25KG-K
SIALW200506-5KG-K
4'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Methoxyacetophenone
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Bod varu: 152 °C (1013 hPa) Bod tání: 36…38 °C Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008745 CAS číslo: 100-06-1 EINECS: 202-815-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...