Tisk…
4'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
117374-100G 117374-1KG 117374-5G
SIAL117374-100GEA 1200 CZK
SIAL117374-100G SIAL117374-1KG SIAL117374-5G
4'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 152 °C (1013 hPa)
Bod tání: 36…38 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008745
CAS číslo: 100-06-1
EINECS: 202-815-9