Tisk…
4'-Methoxyacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
152360010 152362500
ACRO152360010EA 4050 CZK
ACRO152360010 ACRO152362500
4'-Methoxyacetophenone 98%
4'-Methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 152 °C (1013 hPa)
Bod tání: 36…39 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008745
CAS číslo: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %