Tisk…
4'-Ethoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
275719-100G 275719-25G
SIAL275719-100GEA 13500 CZK
SIAL275719-100G SIAL275719-25G
4'-Ethoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Ethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 83 °C (0,04 mmHg)
Bod tání: 39 °C
MDL Number: MFCD00009095
CAS číslo: 1676-63-7
EINECS: 216-825-6