Tisk…
4'-Ethoxyacetophenone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
409591000 409590050 409590250 409595000
ACRO409591000EA 7800 CZK
ACRO409591000 ACRO409590050 ACRO409590250 ACRO409595000
4'-Ethoxyacetophenone 99%
4'-Ethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2
Bod varu: 268…269 °C (758 mmHg)
Bod tání: 35…38 °C
Bod vzplanutí: 134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009095
CAS číslo: 1676-63-7
EINECS: 216-825-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystals and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 38 °C
GC ≥98.5 %